Kaliumtetrahydroborat zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kaliumboranat, Kaliumborhydrid, Kaliumtetrahydridoborat
MQ200
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
8.20747.0025EA 53 EUR
8.20747.0025 8.20747.0100 8.20747.1000
Kaliumtetrahydroborat zS, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
Molecular Weight: 53.94 g/mol
Schmelzpunkt: 500
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 500 °C
Molar Mass 53.94 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.11 g/cm3
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material