2-Methylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Toluhydrochinon, 2,5-Dihydroxytoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20801.0100
8.20801.0100EA 59.1 EUR
8.20801.0100
2-Methylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydrochinon
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002345
CAS-Nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 77 g/l (25 °C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 285 °C
Flash Point 172 °C
Ignition Point 468 °C