(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20819.0100 8.20819.1000 8.20819.2500 8.20819.9025
8.20819.0100EA 26.9 EUR
8.20819.0100 8.20819.1000 8.20819.2500 8.20819.9025
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 198
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0.923 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004547
CAS-Nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 196 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C DIN 51758
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 9.9 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C DIN 51794
Synonyms Hexylene glycol
Hill Formula C6H14O2

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR