1-Naphthylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Naphthylammonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20866.0100
8.20866.0100EA 125 EUR
8.20866.0100
1-Naphthylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylamin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₀ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036370
CAS-Nummer: 552-46-5
EINECS: 209-014-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 37.7 g/l (20 °C)
Melting Point 272 - 275 °C
Molar Mass 179.65 g/mol