2-Naphthylphenylketon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Benzoylnaphthalene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20869.0001
8.20869.0001EA
45.2
EUR
8.20869.0001
2-Naphthylphenylketon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Naphthyl phenyl ketone
Formel:
C₁₇H₁₂O Molecular Weight: 232,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004106 CAS-Nummer: 644-13-3 EINECS: 211-410-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 80 - 82 °C |
Molar Mass | 232.28 g/mol |
Boiling Point | 398 °C |
Synonyms | Phenyl 2-naphthyl ketone |
Hill Formula | C17H12O |