(S)-(-)-Nicotin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: L(-)-Nicotin, (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20877.0100 8.20877.9010 8.20877.0106 8.20877.9008 8.20877.0025 8.20877.1000
8.20877.0100EA 158 EUR
8.20877.0100 8.20877.9010 8.20877.0106 8.20877.9008 8.20877.0025 8.20877.1000
(S)-(-)-Nicotin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162.23 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006369
CAS-Nummer: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06611

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -79 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (25 °C)
Flash Point 101 °C
Explosion Limit 0.7 - 4 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (8.1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
Hill Formula C10H14N2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR