3-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Nitrophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20895.0025
8.20895.0100
8.20895.0005
8.20895.0025EA
109
EUR
8.20895.0025
8.20895.0100
8.20895.0005
3-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139.11 g/mol Siedepunkt: 271 Schmelzpunkt: 94…95 °C Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007240 CAS-Nummer: 554-84-7 EINECS: 209-073-5 UN: 1663 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06652 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 95 - 98 °C |
Molar Mass | 139.11 g/mol |
Bulk Density | 640 kg/m3 |
Boiling Point | 194 °C (93 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 400 °C |
Synonyms | m-Nitrophenol |
Hill Formula | C6H5NO3 |
Chemical Formula | O2NC6H4OH |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...