3-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: m-Nitrophenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.0005
8.20895.0025EA 109 EUR
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.0005
3-Nitrophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06652

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Synonyms m-Nitrophenol
Hill Formula C6H5NO3
Chemical Formula O2NC6H4OH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR