Ethylpelargonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Nonansäureethylester, Ethylnonanoat, Pelargonsäuremthylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20916.0250
8.20916.0250EA 76.2 EUR
8.20916.0250
Ethylpelargonat, Sigma-Aldrich®
Ethylpelargonat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Molecular Weight: 186,29 g/mol
MDL: MFCD00009570
CAS-Nummer: 123-29-5
EINECS: 204-615-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -44 °C
Molar Mass 186.29 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C
Flash Point 93 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Nonanoic acid ethyl ester, Ethyl pelargonate, Pelargonic acid ethyl ester
Hill Formula C11H22O2
Chemical Formula CH3(CH2)7COOC2H5

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR