Norbornadien stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,5-Norbornadiene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20918.0250
8.20918.0250EA 188 EUR
8.20918.0250
Norbornadien stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Norbornadien
Formel: C₇H₈
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082301
CAS-Nummer: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
UN: 2251
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 90 °C
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4702 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 6.3 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C