1-Octanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
n-Octanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20931.0100
8.20931.1000
8.20931.2500
8.20931.9025
8.20931.0106
8.20931.0025
8.20931.9170
8.20931.0100EA
16.7
EUR
8.20931.0100
8.20931.1000
8.20931.2500
8.20931.9025
8.20931.0106
8.20931.0025
8.20931.9170
1-Octanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Octanol
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –16 °C Dichte: 0,8246 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 Merck Index: 13,06784 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -16 °C |
Molar Mass | 130.23 g/mol |
Boiling Point | 195 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.031 hPa (20 °C) |
Flash Point | 90 °C |
Explosion Limit | 0.8 %(V) |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 270 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...