3,5-Dihydroxytoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0011 8.20933.0031 8.20933.0106 8.20933.0002
8.20933.0005EA 31.9 EUR
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0011 8.20933.0031 8.20933.0106 8.20933.0002
3,5-Dihydroxytoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109 °C
Dichte: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR