Diethyl-3-oxoglutarat
Lieferant: Merck
8.20941.0100
8.20941.0100EA 0 EUR
8.20941.0100
Diethyl-3-oxoglutarat
Diethyl-3-oxoglutarat
Formel: C₉H₁₄O₅
MDL: MFCD00009200
CAS-Nummer: 105-50-0
EINECS: 203-302-2