Pentafluorpropionsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pentafluorpropansäure, Perfluorpropansäure
MQ200
8.20956.0010 8.20956.0050
8.20956.0010EA 79.8 EUR
8.20956.0010 8.20956.0050
Pentafluorpropionsäure zS, Sigma-Aldrich®
Pentafluorpropionsäure
Formel: C₃HF₅O₂
Molecular Weight: 164.03 g/mol
Siedepunkt: 96
Dichte: 1.561 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004170
CAS-Nummer: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.03 g/mol
Boiling Point 96 - 97 °C (984 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (25 °C)
Refractive Index 1.2838 (25 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)