Tetraethylenglycoldimethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20959.0250
8.20959.1000
8.20959.0250EA
47.4
EUR
8.20959.0250
8.20959.1000
Tetraethylenglycoldimethylether, Sigma-Aldrich®
Tetraethylenglycoldimethylether
Formel:
C₁₀H₂₂O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008505 CAS-Nummer: 143-24-8 EINECS: 205-594-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 222.28 g/mol |
Boiling Point | 272 - 277 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 141 °C |
Refractive Index | 1.4322 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 %(V) |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 200 °C |
Viscosity kinematic | 4.1 mm2/s (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...