Diphenylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenoxybenzol, Diphenyloxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
8.20978.0100EA 30.4 EUR
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
Diphenylether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 498
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003034
CAS-Nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07442

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.018 g/l (25 °C)
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 170.21 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.5785 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 1.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 610 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR