N-Phenylanthranilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Phenylamino)benzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20979.0100
8.20979.0100EA 65.3 EUR
8.20979.0100
N-Phenylanthranilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-Phenylanthranilsäure
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molecular Weight: 213,24 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182…185 °C
MDL: MFCD00002421
CAS-Nummer: 91-40-7
EINECS: 202-066-8
Merck Index: 12,07427
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 182 - 185 °C
Molar Mass 213.23 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3