Piperine zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21036.0010
8.21036.0010EA 107 EUR
8.21036.0010
Piperine zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Piperine
Formel: C₁₇H₁₉NO₃
Molecular Weight: 285,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005839
CAS-Nummer: 94-62-2
EINECS: 202-348-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0,04 g/l (18 °C)
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 285.34 g/mol
Melting point +127...+130 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98 % (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C
Synonyms 1-Piperoylpiperidine

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR