Pyren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21051.0005
8.21051.0050
8.21051.0250
8.21051.0005EA
26.9
EUR
8.21051.0005
8.21051.0050
8.21051.0250
Pyren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyrene
Formel:
C₁₆H₁₀ Molecular Weight: 202.26 g/mol Siedepunkt: 404 Schmelzpunkt: 148…150 °C Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 200…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004136 CAS-Nummer: 129-00-0 EINECS: 204-927-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,08147 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.135 mg/l (25 °C) |
Melting Point | 148 - 150 °C |
Molar Mass | 202.26 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
Boiling Point | 393 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 200 - 220 °C |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...