2,4-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Lutidinsäure, PCA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21052.0010
8.21052.0010EA 112 EUR
8.21052.0010
2,4-Pyridindicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Pyridin-2,4-dicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: 246…248 °C
Dichte: 0.942 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149413
CAS-Nummer: 499-80-9
EINECS: 207-892-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2.49 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 243 °C
Molar Mass 167.12 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR