Titan(IV)butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butanol Titan(IV)salz, Tetrabutylorthotitanat, Titan(IV)butanolat, Titantetrabutanolat, Titansäuretetrabutylester, Tetrabutoxytitan(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21084.0100
8.21084.0500
8.21084.9010
8.21084.9040
8.21084.0100EA
31.3
EUR
8.21084.0100
8.21084.0500
8.21084.9010
8.21084.9040
Titan(IV)butoxid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butoxid
Formel:
C₁₆H₃₆O₄Ti Molecular Weight: 340.34 g/mol Siedepunkt: 310 Schmelzpunkt: –55 °C Dichte: 0.993 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 47 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009433 CAS-Nummer: 5593-70-4 EINECS: 227-006-8 UN: 1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 340.32 g/mol |
Boiling Point | 310 - 314 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 5.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 47 °C |
Explosion Limit | 2.0 - 12.0 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...