Titan(IV)propanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Titan(IV)propoxid, ortho-Titansäuretetrapropylester, Titantetrapropanolat, Tetrapropylorthotitanat, 1-Propanol Titan(IV)salz, Titansäuretetrapropylester, Tetrapropoxytitan(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21107.0100 8.21107.0500
8.21107.0100EA 38.6 EUR
8.21107.0100 8.21107.0500
Titan(IV)propanolat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)propanolat
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Molecular Weight: 284.23 g/mol
Siedepunkt: 137
Dichte: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009365
CAS-Nummer: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 284.22 g/mol
Boiling Point 170 °C (36 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4962 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR