Triphenylantimon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Antimontriphenyl, Triphenylstibin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21199.0100
8.21199.0100EA 87.9 EUR
8.21199.0100
Triphenylantimon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triphenylantimon
Formel: C₁₈H₁₅Sb
Molecular Weight: 353,08 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003000
CAS-Nummer: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 54 °C
Molar Mass 353.07 g/mol
Bulk Density 1490 kg/m3
Boiling Point 377 °C (1013 hPa)
Flash Point 113 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR