Ethyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethylsilyltrichlorid, Trichlor(ethyl)silan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21667.0025
8.21667.0025EA 143 EUR
8.21667.0025
Ethyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyltrichlorsilan
Formel: C₂H₅Cl₃Si
Molecular Weight: 163,51 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –105,6 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000485
CAS-Nummer: 115-21-9
EINECS: 204-072-6
UN: 1196
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -105 °C
Molar Mass 163.5 g/mol
Boiling Point 98 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Refractive Index 1.4257 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.68 %(V)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 385 °C