1-Bromnonan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Nonylbromid, 1-Nonylbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21710.0100
8.21710.0100EA 97.5 EUR
8.21710.0100
1-Bromnonan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromnonan
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 207,15 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000278
CAS-Nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 207.15 g/mol
Boiling Point 201 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.454 (20 °C, 589 nm)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Nonyl bromide
Hill Formula C9H19Br
Chemical Formula CH3(CH2)8Br

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR