2,5-Di-tert-butylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: BHQ

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 45.4 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR