m-Toluylsäure zur Synthese
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21902.0250
8.21902.1000
8.21902.0250EA
38.6
EUR
8.21902.0250
8.21902.1000
m-Toluylsäure zur Synthese
m-Toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 263 Schmelzpunkt: 108…111 °C Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002523 CAS-Nummer: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 12,09673 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 108 - 111 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 263 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 150 °C |
pH | 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 500 °C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...