m-Toluylsäure zur Synthese

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 38.6 EUR
8.21902.0250 8.21902.1000
m-Toluylsäure zur Synthese
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 263
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR