Benzyltrimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
8.21961.0005EA 25.5 EUR
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
Benzyltrimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammoniumchlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClN
Schmelzpunkt: 238 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011782
CAS-Nummer: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR