Crotonsäureanhydrid cis- und trans-Gemisch zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22002.0100
8.22002.0100EA 37.5 EUR
8.22002.0100
Crotonsäureanhydrid cis- und trans-Gemisch zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Crotonic anhydride
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009286
CAS-Nummer: 623-68-7
EINECS: 210-807-1
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 154.17 g/mol
Boiling Point 250 °C
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4741 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Melting point -20 °C
Vapour pressure 1 hPa (25 °C)
Refractive index 1,4741 (20 °C, 589 nm)
Storage temperature +15...+25 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR