1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22028.9025
8.22028.9025EA 0 EUR
8.22028.9025
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Schmelzpunkt: 190…193 °C
Dichte: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >200 °C
MDL: MFCD00001211
CAS-Nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 190 - 193 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C