Kaffeesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22029.0010
8.22029.0010EA 65.8 EUR
8.22029.0010
Kaffeesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kaffeesäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 234…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Hill Formula C₉H₈O₄
Chemical formula (OH)₂C₆H₃CHCHCOOH
Molar Mass 180.15 g/mol
Melting Point 234 - 237 °C (decomposition)
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 40
S Phrase S 36/37

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR