2,4-Dimethyl-3-pentanon zur Synthese

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone

8.22037.9016
8.22037.9016EA 0 EUR
8.22037.9016
2,4-Dimethyl-3-pentanon zur Synthese
2,4-Dimethyl-3-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008918
CAS-Nummer: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR