Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: DDSA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22049.0250
8.22049.0250EA 38.4 EUR
8.22049.0250
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dodecenylbernsteinsäureanhydrid (Isomerengemisch)
Formel: C₁₆H₂₆O₃
Molecular Weight: 266.38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036197
CAS-Nummer: 25377-73-5
EINECS: 246-917-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 266.38 g/mol
Boiling Point 200 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (200 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.4745 (25 °C, 589 nm)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 ( 50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR