Arachylalkohol zur Synthese

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Eicosanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22051.0100
8.22051.0100EA 99.4 EUR
8.22051.0100
Arachylalkohol zur Synthese
Arachylalkohol
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Molecular Weight: 298,55 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,5 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002938
CAS-Nummer: 629-96-9
EINECS: 211-119-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 65 °C
Molar Mass 298.55 g/mol
Boiling Point 220 - 225 °C (4 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Ignition Point 245 °C
Synonyms Arachyl alcohol
Hill Formula C20H42O
Chemical Formula CH3(CH2)19OH

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR