1-Hexadecanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Mercaptohexadecan, n-Hexadecanthiol, Hexadecylmercaptan, n-Hexadecylmercaptan, Cetylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22063.0250
8.22063.0250EA 102 EUR
8.22063.0250
1-Hexadecanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Hexadecanthiol
Formel: C₁₆H₃₄S
Molecular Weight: 258,51 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,8556 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011677
CAS-Nummer: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
UN: 3334
ADR: 9,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 18 - 20 °C
Molar Mass 258.5 g/mol
Boiling Point 185 - 190 °C (9 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C