di-Lithiumoxalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22085.0100
8.22085.0100EA 105 EUR
8.22085.0100
di-Lithiumoxalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
di-Lithiumoxalat
Formel: C₂Li₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040596
CAS-Nummer: 553-91-3
EINECS: 209-054-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 66 g/l (20 °C)
Molar Mass 101.9 g/mol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR