Morpholin Hydrochlorid
Lieferant: Merck
Synonyme: Morpholinium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22101.0250
8.22101.0250EA 174 EUR
8.22101.0250
Morpholin Hydrochlorid
Morpholin Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₀ClNO
Molecular Weight: 123,58 g/mol
MDL: MFCD00035287
CAS-Nummer: 10024-89-2
EINECS: 233-029-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 174 - 178 °C
Molar Mass 123.58 g/mol