1,4-Dihydro-4-pyridinone zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-HYDROXYPYRIDINE (4-PYRIDINOL), 4(1H)-Pyridone, pyridin-4(1H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22140.0050
8.22140.0050EA 250 EUR
8.22140.0050
1,4-Dihydro-4-pyridinone zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydro-4-pyridinone
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040458
CAS-Nummer: 108-96-3
EINECS: 203-633-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility Soluble (20 °C)
Melting Point 140 - 147 °C
Molar Mass 95.1 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 170 - 172 °C (0.03 hPa)
Flash Point 212 °C
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Bulk density 600 kg/m3
Assay (HClO4) ≥95%
Sulfated ash ≤5%
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C