Syringasäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22161.0010
8.22161.0010EA 47.3 EUR
8.22161.0010
Syringasäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Syringasäure
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002552
CAS-Nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 207 °C
Molar Mass 198.18 g/mol
Synonyms 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
Hill Formula C9H10O5
Chemical Formula 3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR