Octadecyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trichlor(octadecyl)silan, Octadecylsilyltrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22170.0100
8.22170.0100EA 120 EUR
8.22170.0100
Octadecyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Octadecyltrichlorsilan
Formel: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Molecular Weight: 387,94 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000484
CAS-Nummer: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 387.94 g/mol
Boiling Point 223 °C (13 hPa)
Flash Point 89 °C
Density 1228 g/mol
pH (H2O, 20 °C) not applicable
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR