Tween® 20 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 53.5 EUR
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227.53 g/mol
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR