Tween® 40 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 56.3 EUR
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbat)
Formel: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼0.1 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165345
CAS-Nummer: 9005-66-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR