(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 61.3 EUR
8.22194.0025 8.22194.0100
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151248
CAS-Nummer: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR