(±)-2-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22263.2500
8.22263.2500EA 70.1 EUR
8.22263.2500
(±)-2-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM