2,4,6-Collidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 40.7 EUR
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Collidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006338
CAS-Nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,09789

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR