2,4,6-Collidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22267.0050
8.22267.0250
8.22267.1000
8.22267.0050EA
40.7
EUR
8.22267.0050
8.22267.0250
8.22267.1000
2,4,6-Collidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidin
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 0,9191 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006338 CAS-Nummer: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,09789 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 35 g/l (20 °C) |
Melting Point | -43 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 170 - 172 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 55 °C |
Refractive Index | 1.50 (20 °C) |
Density | 0.914 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) strongly alkaline |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...