Methanol, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22283.1000 8.22283.2500 8.22283.9025 8.22283.5000
8.22283.1000EA 21.7 EUR
8.22283.1000 8.22283.2500 8.22283.9025 8.22283.5000
Methanol, EMPLURA®, Supelco®
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR