Orthoperiodsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22288.0100
8.22288.0500
8.22288.0100EA
104
EUR
8.22288.0100
8.22288.0500
Orthoperiodsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
Formel:
H₅IO₆ Schmelzpunkt: 122 °C Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011344 CAS-Nummer: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),I Merck Index: 13,07248 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...