Benzotriazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
8.22315.0100EA 44.7 EUR
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
Benzotriazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 19 g/l (20 °C)
Melting Point 99 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 212 °C
Density 1.36 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) suspension
Ignition Point 400 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR